Merck
R7257
Sigma-Aldrich
リシノール酸
≥95%
別名:
リシネライジン酸, (R)-12-ヒドロキシ-cis-9-オクタデセン酸, 12-ヒドロキシオレイン酸
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥16,800
1 G
¥62,700
¥16,800
出荷可能日2025年4月07日詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥16,800
1 G
¥62,700
About This Item
化学式:
CH3(CH2)5CH(OH)CH2CH=CH(CH2)7COOH
CAS番号:
分子量:
298.46
Beilstein:
1727813
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352211
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
¥16,800
出荷可能日2025年4月07日詳細
バルクの問い合わせ
由来生物
natural (organic)
アッセイ
≥95%
フォーム
liquid
密度
0.940 g/mL at 20 °C (lit.)
官能基
carboxylic acid
hydroxyl
脂質タイプ
unsaturated FAs
輸送温度
ambient
保管温度
−20°C
SMILES記法
CCCCCC[C@@H](O)C\C=C/CCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C18H34O3/c1-2-3-4-11-14-17(19)15-12-9-7-5-6-8-10-13-16-18(20)21/h9,12,17,19H,2-8,10-11,13-16H2,1H3,(H,20,21)/b12-9-/t17-/m1/s1
InChI Key
WBHHMMIMDMUBKC-QJWNTBNXSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
  • 重症慢性腎臓疾患のための、一酸化窒素放出亜鉛酸化物とメラトニン調節細胞外小胞を含有する多重化 PLGA スキャフォールド:この革新的な研究では、多重化 PLGA スキャフォールドの製造にリシノール酸が使用され、慢性腎臓疾患の治療効果を高める有効性が実証されています。この研究は、特に再生医療や薬物送達システムにおける医療用途におけるリシノール酸の潜在的可能性を強調しています(Rhim WK et al., 2024)。
  • タグチメソッドによるバイオ潤滑油の酵素生産の最適化:Eversa Transform 2.0. によるヒマシ油由来の遊離脂肪酸と 2-エチル-1-ヘキサノールのエステル化:リシノール酸のバイオ潤滑油生産における産業利用について、その経済的および環境的利益を強調しながら説明しています。この研究は、リシノール酸の持続可能な生産プロセスと産業利用に関する洞察を提供しています(Monteiro RRC et al., 2024)。
包装
密封アンプル入り。
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
435.2 °F - closed cup
引火点(℃)
224 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第四石油類
危険等級III
Jan Code
R7257-VAR:
R7257-500MG:
R7257-100MG:
R7257-BULK:
R7257-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 3
1 of 3
Megan L Robertson et al.
ACS applied materials & interfaces, 3(9), 3402-3410 (2011-08-10)
Poly(l-lactide) (PLLA) is a renewable resource polymer derived from plant sugars with several commercial applications. Broader implementation of the material is limited due to its inherent brittleness. We show that the addition of 5 wt % castor oil to PLLA
Dnyaneshwar V Palaskar et al.
Biomacromolecules, 11(5), 1202-1211 (2010-04-21)
Polyurethane (PU) from methyl oleate (derived from sunflower oil) and ricinoleic acid (derived from castor oil) was synthesized using the AB-type self-polycondensation approach for the first time. In the present work, three novel AB-type monomers, namely, a mixture of 10-hydroxy-9-methoxyoctadecanoyl
André Arnosti et al.
Experimental parasitology, 127(2), 575-580 (2010-11-13)
This study examines the effects of ricinoleic acid esters from Ricinus communis castor oil on the vitellogenesis of Rhipicephalus sanguineus ticks attached to hosts that were fed with commercial rabbit food containing these esters. The oocytes of ticks from the
Ming Li Wang et al.
Journal of agricultural and food chemistry, 59(17), 9250-9256 (2011-08-16)
Castor has tremendous potential as a feedstock for biodiesel production. The oil content and fatty acid composition in castor seed are important factors determining the price for production and affecting the key fuel properties of biodiesel. There are 1033 available
Ioannis Mavraganis et al.
Applied and environmental microbiology, 76(4), 1135-1142 (2009-12-22)
Claviceps purpurea, the fungal pathogen that causes the cereal disease ergot, produces glycerides that contain high levels of ricinoleic acid [(R)-12-hydroxyoctadec-cis-9-enoic acid] in its sclerotia. Recently, a fatty acid hydroxylase (C. purpurea FAH [CpFAH]) involved in the biosynthesis of ricinoleic
質問
1–2/2 質問  
  1. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 回答
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      役に立ちましたか?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 回答
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf