Merck
909521
Sigma-Aldrich
Methyl 2,3,4,6-tetra-O-acetyl-α-D-glucopyranoside
≥95%
別名:
Tetraacetyl methyl glucoside
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C15H22O10
CAS番号:
分子量:
362.33
MDL番号:
アッセイ
≥95%
形状
powder
保管温度
2-8°C
InChI
1S/C15H22O10/c1-7(16)21-6-11-12(22-8(2)17)13(23-9(3)18)14(24-10(4)19)15(20-5)25-11/h11-15H,6H2,1-5H3
InChI Key
UYWUMFGDPBMNCA-UHFFFAOYSA-N
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
909521-VAR:
909521-500MG:
909521-BULK:
Choose from one of the most recent versions:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact カスタマーサポート