Merck
90923
Millipore
HiCrome MeReSa Agar Base
NutriSelect® Plus, suitable for microbiology
別名:
HiCrome Methicillin Resistant Staphylococcus aureus Agar Base, MRSA Chromogen Agar
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
500 G
¥70,700
¥70,700
出荷予定日2025年4月16日
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
500 G
¥70,700
About This Item
UNSPSCコード:
41171606
NACRES:
NA.85
¥70,700
出荷予定日2025年4月16日
バルクの問い合わせ
無菌性
non-sterile
品質水準
フォーム
powder
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
組成
agar, 15.0 g/L
beef extract, 2.5 g/L
casein enzymic hydrolysate, 13.0 g/L
chromogenic mixture, 5.3 g/L
sodium chloride, 40.0 g/L
sodium pyruvate, 5.0 g/L
yeast extract, 2.5 g/L
メーカー/製品名
NutriSelect® Plus
最終pH
7.0±0.2 (25 °C)
アプリケーション
clinical testing
food and beverages
microbiology
保管温度
2-8°C
適合性
selective and differential for Staphylococcus spp.
アプリケーション
臨床分離株に存在するメチシリン耐性黄色ブドウ球菌(MRSA)の単離および選択的同定に適した、HiCromeシリーズの寒天培地です。
調製ノート
Suspend 41.65 g in 500 ml distilled water. Heat to boiling to dissolve the medium completely. DO NOT AUTOCLAVE. Cool to 45-50°C and aseptically add the rehydrated contents of 1 vial of MRSA Selective Supplement (Cat. No. 51387). Mix well and pour into sterile petri plates.
脚注
We offer two media types: the superior granulated GranuCult® and the cost-efficient powdered NutriSelect® culture media, depending on your needs.
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
法的情報
GRANUCULT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NutriSelect is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Sens. 1
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
90923-41.65G:
90923-BULK:
90923-VAR:
90923-500G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
資料
Chromogenic media enable the selective detection of S. aureus, which produce bluish-green colonies that are clearly differentiated from other species.