Merck
907596
Sigma-Aldrich
(4aR,6S,7R,8R,8aR)-2,2-di-tert-Butyl-6-(phenylthio)hexahydropyrano[3,2-d][1,3,2]dioxasiline-7,8-diol
≥95%
別名:
Phenyl 4,6-O-di-tert-butylsilyl-1-thio-β-D-galactoside
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C20H32O5SSi
CAS番号:
分子量:
412.62
UNSPSCコード:
12352005
アッセイ
≥95%
フォーム
powder
保管温度
2-8°C
アプリケーション
This is a protected galactopyranoside useful as a building block for synthesis of complex carbohydrates. The compound has β-phenylthio and 4,6-ditert-butylsilyl protecting groups.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
907596-500MG:
907596-VAR:
907596-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
資料
Carbohydrates and their biologically active glycoconjugate analogs are emerging as an important class of biomolecules.