Merck
907472
Sigma-Aldrich
(2R,4aR,6S,7R,8R,8aS)-2-Phenyl-6-(phenylthio)hexahydropyrano[3,2-d][1,3]dioxine-7,8-diol
≥95%
別名:
Phenyl 4,6-O-benzylidene-1-thio-β-D-glucoside
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C19H20O5S
CAS番号:
分子量:
360.42
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
アッセイ
≥95%
フォーム
powder
保管温度
2-8°C
InChI
1S/C19H20O5S/c20-15-16(21)19(25-13-9-5-2-6-10-13)23-14-11-22-18(24-17(14)15)12-7-3-1-4-8-12/h1-10,14-21H,11H2/t14-,15-,16-,17-,18-,19+/m1/s1
InChI Key
BDNIQCYVYFGHSI-UPGMHYFXSA-N
アプリケーション
This is a protected glucopyranoside useful as a building block for synthesis of complex carbohydrates. The compound has β-phenylthio and 4,6-benzylidene protecting groups.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
907472-BULK:
907472-VAR:
907472-500MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
資料
Carbohydrates and their biologically active glycoconjugate analogs are emerging as an important class of biomolecules.