Merck
89936
Supelco
Carbofuran-3-hydroxy-(2,2-dimethyl-d6)
PESTANAL®, analytical standard
別名:
Carbofuran-3-hydroxy-d6
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 MG
¥35,500
¥35,500
出荷予定日2025年4月29日
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 MG
¥35,500
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C12D6H9NO4
分子量:
243.29
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
¥35,500
出荷予定日2025年4月29日
バルクの問い合わせ
グレード
analytical standard
品質水準
製品種目
PESTANAL®
アッセイ
≥98.0% (HPLC)
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
詳細
Carbofuran-3-hydroxy-(2,2-dimethyl-d6) ) is an isotope-labeled analog of the carbamate pesticide, carbofuran.[1]
アプリケーション
Isotope-labeled compounds are increasingly used in isotope dilution mass spectrometry (IDMS) for the quantitative analysis of pesticides. The main advantage of using the IDMS technique is because isotope-labeled compounds have nearly the same physical properties as their non-labeled counterpart analog, and thus show identical behavior during the workup and sample preparation process. This helps in overcoming the problems of matrix effects generally encountered in the usual LC-MS/GC-MS analysis potentially resulting in biased results. By spiking the sample before workup with its isotope labeled analog, the loss of analyte that leads to matrix effects can be determined and compensated.
法的情報
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 2 Oral
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Jan Code
89936-BULK:
89936-5MG:
89936-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Carbofuran-induced oxidative stress in mammalian brain
Rai, Devendra K and Sharma, Bechan
Molecular Biotechnology, 37(1), 66-66 (2007)