Merck
89793
Supelco
フルオランテン
analytical standard
別名:
ベンゾ[j,k]フルオレン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C16H10
CAS番号:
分子量:
202.25
Beilstein:
1907918
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
グレード
analytical standard
品質水準
アッセイ
≥98.0% (GC)
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
bp
384 °C (lit.)
mp
105-110 °C (lit.)
フォーマット
neat
SMILES記法
c1ccc-2c(c1)-c3cccc4cccc-2c34
InChI
1S/C16H10/c1-2-8-13-12(7-1)14-9-3-5-11-6-4-10-15(13)16(11)14/h1-10H
InChI Key
GVEPBJHOBDJJJI-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Exclamation markEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
388.4 °F - closed cup
引火点(℃)
198.0 °C - closed cup
適用法令
Jan Code
89793-VAR:
89793-5G:
89793-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)