Merck
89787
Sigma-Aldrich
(トリメチルシロキシ)エチレン
produced by Wacker Chemie AG, Burghausen, Germany, ≥96% (GC)
別名:
TMSO-エテン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3)3SiOCH=CH2
CAS番号:
分子量:
116.23
Beilstein:
1738846
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
グレード
produced by Wacker Chemie AG, Burghausen, Germany
アッセイ
≥96% (GC)
形状
liquid
メーカー/製品名
Wacker Chemie AG
屈折率
n20/D 1.389 (lit.)
bp
74 °C (lit.)
密度
0.779 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
[H]\C([H])=C(\[H])O[Si](C)(C)C
InChI
1S/C5H12OSi/c1-5-6-7(2,3)4/h5H,1H2,2-4H3
InChI Key
HFTNNOZFRQLFQB-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
その他情報
バルク量の価格はお問い合わせください。
以下による置換
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
-2.2 °F - closed cup
引火点(℃)
-19 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
Jan Code
89787-5KG-F:
89787-500G-F:
89787-BULK-F:
89787-VAR-F:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)