89257
Fenthion oxon
PESTANAL®, analytical standard
別名:
O,O′-Dimethyl O′′-[3-methyl-4-(methylthio)phenyl] phosphate, Dimethyl 4-(methylthio)-m-tolyl phosphate, Fenoxon, Fenthoxon
サイズを選択してください
About This Item
おすすめの製品
グレード
analytical standard
品質水準
製品種目
PESTANAL®
アッセイ
≥98.0% (HPLC)
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
O=P(OC1=CC(C)=C(SC)C=C1)(OC)OC
InChI
1S/C10H15O4PS/c1-8-7-9(5-6-10(8)16-4)14-15(11,12-2)13-3/h5-7H,1-4H3
InChI Key
ZNRZGJAHNMGWQN-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
おすすめ製品
法的情報
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
Jan Code
89257-5MG:
89257-VAR:
89257-BULK:
アクティブなフィルタ