88588
プレートカウント寒天培地(Buchbinder et alの方法による)
suitable for microbiology, NutriSelect® Plus
別名:
カゼイン‐ペプトンデキストロース酵母エキス寒天培地(Buchbinder et alの方法による), トリプトングルコース酵母エキス寒天培地(Buchbinder et alの方法による), 標準法寒天培地(Buchbinder et alの方法による)
サイズを選択してください
About This Item
おすすめの製品
認証
according to GB 4789.2-2016
according to ISO 17410:2019
according to ISO 4833-1:2013
according to ISO 4833-2:2013
品質水準
無菌性
non-sterile
フォーム
powder
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
組成
agar, 15 g/L
casein enzymic hydrolysate, 5 g/L
dextrose, 1 g/L
yeast extract, 2.5 g/L
メーカー/製品名
NutriSelect® Plus
テクニック
microbiological culture: suitable
最終pH
7.0±0.2 (25 °C)
アプリケーション
agriculture
bioburden testing
environmental
food and beverages
water monitoring
microbiology
適合性
nonselective for Bacillus spp.
nonselective for Enterococcus spp.
nonselective for Escherichia coli
nonselective for Lactococcus spp.
nonselective for Staphylococcus spp.
nonselective for Streptococcus spp.
nonselective for bacteria (General Media)
nonselective for coliforms
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
調製ノート
脚注
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
88588-2.5KG-F:
88588-VAR-F:
88588-BULK-F:
88588-500G-F:
88588-100G-F:
資料
Microbiological assessment of bacteria found in spices, a potent source for food spoilage and pathogens.
Traditional methods are based morphology, staining methods, enzyme reactions (metabolism) and diverse media.
Streptococci- Overview of Detection, Identification, Differentiation and Cultivation Techniques