詳細
anionic
品質水準
アッセイ
≥99.0%
形状
crystals
品質
LiChropur™
テクニック
ion pair chromatography: suitable
λ
10 % in H2O (hot)
UV吸収
λ: 210 nm Amax: 0.1
λ: 220 nm Amax: 0.06
λ: 230 nm Amax: 0.04
λ: 260 nm Amax: 0.02
λ: 500 nm Amax: 0.02
適合性
corresponds to standard for RP gradient test
corresponds to standard for filter test
SMILES記法
[Na+].CCCCCCCCCCCCCCS([O-])(=O)=O
InChI
1S/C14H30O3S.Na/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-18(15,16)17;/h2-14H2,1H3,(H,15,16,17);/q;+1/p-1
InChI Key
AYFACLKQYVTXNS-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
87191-10G:
87191-VAR:
87191-BULK:
87191-2.5G:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)