表示を変更する
| あなたへ/カタログ番号 | 在庫状況 | 単価 |
|---|---|---|
10 g | カートの在庫状況を確認する | ¥20,700 |
この商品について
化学式:
CH3(CH2)8CH2SO3Na
CAS番号:
分子量:
244.33
UNSPSC Code:
12161900
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
EC Number:
236-525-9
Beilstein/REAXYS Number:
3918920
MDL number:
description
anionic
Quality Segment
assay
≥99.0% (T)
mol wt
244.33 g/mol
technique(s)
electrophoresis: suitable
mp
>300 °C (lit.)
solubility
H2O: 0.05 g/mL, clear
SMILES string
[Na+].CCCCCCCCCCS([O-])(=O)=O
InChI
1S/C10H22O3S.Na/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-14(11,12)13;/h2-10H2,1H3,(H,11,12,13);/q;+1/p-1
InChI key
AIMUHNZKNFEZSN-UHFFFAOYSA-M
General description
Sodium 1-decanesulfonate is an ion-associating reagent.
Application
ペプチドおよびタンパク質の分析を含むHPLCに使用するイオン会合性試薬です。
1 of 1
当該品目 | |||
|---|---|---|---|
| technique(s) electrophoresis: suitable | technique(s) ion pair chromatography: suitable | technique(s) LC/MS: suitable | technique(s) - |
| assay ≥99.0% (T) | assay ≥99.0% (T) | assay ~98% | assay ≥99% |
| description anionic | description anionic | description anionic | description - |
| solubility H2O: 0.05 g/mL, clear | solubility - | solubility - | solubility H2O: 25 mg/mL |
| mol wt 244.33 g/mol | mol wt 244.33 g/mol | mol wt 244.33 g/mol | mol wt - |
| mp >300 °C (lit.) | mp >300 °C (lit.) | mp >300 °C (lit.) | mp >300 °C (lit.) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 1-デカンスルホン酸ナトリウム
保管分類
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves