85427
85427-100ML
¥41,300
出荷予定日2025年5月30日
1 of 10
Sigma-Aldrich
378321
シリコンオイル
175633
Silicone oil
Supelco
21032
GC 固定相
10301-U
HayeSep®多孔質ポリマー吸着剤
21104
10836
シリコンオイルAR 20
85409
378348
327204
パラフィン蝋
76242
liquid
100
bottle of 100 mL
gas chromatography (GC): suitable
n20/D 1.537
DC-710 phase
~500 mPa.s, neat(25 °C)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Eyeshields, Gloves
85427-VAR: 85427-100ML: 85427-BULK: 85427-25ML: 85427-10ML-KC:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
適切なバージョンが見つかりませんか。