Merck
82612
Sigma-Aldrich
ピラジンカルボキサミド
≥99.0% (N)
別名:
ピラジンアミド, ピラジン酸アミド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C5H5N3O
CAS番号:
分子量:
123.11
Beilstein:
112306
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
51101500
PubChem Substance ID:
アッセイ
≥99.0% (N)
mp
189-191 °C (lit.)
189-191 °C
抗生物質活性スペクトル
mycobacteria
SMILES記法
NC(=O)c1cnccn1
InChI
1S/C5H5N3O/c6-5(9)4-3-7-1-2-8-4/h1-3H,(H2,6,9)
InChI Key
IPEHBUMCGVEMRF-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
以下による置換
製品番号
詳細
価格
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)