Merck
82545
Sigma-Aldrich
(+)-Pseudoephedrine
purum, ≥96.0% (sum of enantiomers, GC)
別名:
(+)-ψ-Ephedrine, (1S,2S)-2-Methylamino-1-phenyl-1-propanol, d-Isoephedrine, d-Pseudoephedrine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H15NO
CAS番号:
分子量:
165.23
Beilstein:
2414132
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352000
PubChem Substance ID:
グレード
purum
アッセイ
≥96.0% (sum of enantiomers, GC)
光学活性
[α]20/D +53±2°, c = 0.6% in ethanol
mp
116-119 °C
118-120 °C
SMILES記法
CN[C@@H](C)[C@@H](O)c1ccccc1
InChI
1S/C10H15NO/c1-8(11-2)10(12)9-6-4-3-5-7-9/h3-8,10-12H,1-2H3/t8-,10+/m0/s1
InChI Key
KWGRBVOPPLSCSI-WCBMZHEXSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
生物化学的/生理学的作用
非選択的アドレナリン作動薬;うっ血除去薬
その他情報
Sales restrictions may apply
以下による置換
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
82545-BULK:
82545-50G:
82545-10G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)