Merck
795461
Sigma-Aldrich
リン酸一アンモニウム
anhydrous, free-flowing, Redi-Dri, ACS reagent, ≥98%
別名:
prim-リン酸アンモニウム, モノ-リン酸アンモニウム, リン酸二水素アンモニウム
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
NH4H2PO4
CAS番号:
分子量:
115.03
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352300
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
グレード
ACS reagent
anhydrous
品質水準
蒸気圧
<0 hPa ( 20 °C)
製品種目
Redi-Dri
アッセイ
≥98%
形状
powder
品質
free-flowing
不純物
≤0.005% NH4OH pptd.
≤0.005% insolubles
pH
3.8-4.4 (25 °C, 5%)
mp
190 °C (dec.) (lit.)
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤5 ppm
nitrate (NO3-): ≤0.001%
sulfate (SO42-): ≤0.01%
微量陽イオン
Ca: 0.001%
Fe: ≤0.001%
K: ≤0.005%
Mg: 0.005%
Na: ≤0.005%
heavy metals (as Pb): ≤5 ppm
SMILES記法
N.OP(O)(O)=O
InChI
1S/H3N.H3O4P/c;1-5(2,3)4/h1H3;(H3,1,2,3,4)
InChI Key
LFVGISIMTYGQHF-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Ammonium dihydrogen phosphate (ADP) is a crystal material and is a member of large family of compounds which possess a chemical formula:MH2XO4 .
アプリケーション
  • Capillary-seeding crystallization and preliminary crystallographic analysis of a solvent-tolerant elastase from Pseudomonas aeruginosa strain K.: This research employs ammonium phosphate monobasic in the crystallization process of elastase from Pseudomonas aeruginosa. The study provides crucial structural data that can aid in understanding the enzyme′s function and its potential industrial applications (Ali et al., 2013).
生物化学的/生理学的作用
Ammonium dihydrogenphosphate (ADP) exhibits non-linear optical (NLO) and electro-optic (EO) properties.
法的情報
Redi-Dri is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
795461-VAR:
795461-100G:
795461-1KG:
795461-BULK:
795461-500G:
Choose from one of the most recent versions:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
以前この製品を購入いただいたことがある場合
文書ライブラリで、最近購入した製品の文書を検索できます。
文書ライブラリにアクセスする
Effect of hydrogen bonds on physical properties of ammonium dihydrogenphosphate crystals
Xue D and Ratajczak H
Journal of Molecular Structure: THEOCHEM, 716(1-3), 207-210 (2005)
資料
Redi-Dri™ prevents hygroscopic powders, such as inorganic salts, from absorbing moisture and forming clumps, leaving the salts free-flowing every time.