Merck
215996
Sigma-Aldrich
リン酸水素二アンモニウム 二塩基性
ACS reagent, ≥98%
別名:
リン酸水素アンモニウム, リン酸水素二アンモニウム, リン酸水素二アンモニウム(sec)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(NH4)2HPO4
CAS番号:
分子量:
132.06
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352300
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
グレード
ACS reagent
アッセイ
≥98%
形状
crystals or chunks
powder
不純物
≤0.005% NH4OH pptd.
≤0.005% insolubles
pH
7.7-8.1 (25 °C, 5%)
mp
155 °C (dec.) (lit.)
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤0.001%
nitrate (NO3-): ≤0.003%
sulfate (SO42-): ≤0.01%
微量陽イオン
Ca: 0.001%
Fe: ≤0.001%
K: ≤0.005%
Mg: 0.0005%
Na: ≤0.005%
heavy metals (as Pb): ≤0.001%
SMILES記法
N.N.OP(O)(O)=O
InChI
1S/2H3N.H3O4P/c;;1-5(2,3)4/h2*1H3;(H3,1,2,3,4)
InChI Key
MNNHAPBLZZVQHP-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Ammonium phosphate dibasicは、水溶性のリン酸アンモニウム塩です。リン酸肥料の主な成分です。合板、紙、織物の難燃剤や、古い建物で見られる劣化した炭酸塩含有材料の防錆硬化剤として一般的に使用されます。
アプリケーション
リン酸二アンモニウムは以下で触媒として使用できます:
  • 三成分縮合反応によるテトラヒドロベンゾ[b]ピラン誘導体の合成。
  • 無溶媒ビギネリ反応。
  • インドール誘導体と芳香族または脂肪族アルデヒドの無溶媒反応によるビス(インドリル)メタンの合成。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
215996-12KG:
215996-100G:
215996-500G:
215996-2.5KG:
215996-BULK:
215996-5G:
215996-VAR:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Diammonium hydrogenphosphate for the consolidation of building materials. Investigation of newly-formed calcium phosphates.
Elena P, et al.
Construction Building Materials, 195, 557-563 (2019)
Ash M and Ash I.
Handbook of Green Chemicals, 627-627 (2004)
Matteo Frasnelli et al.
Acta biomaterialia, 33, 283-289 (2016-01-23)
The beta to alpha transition in tricalcium phosphate (TCP) bioceramics containing different amount of magnesium was studied in the present work. Mg-doped TCP powder was obtained by solid-state reaction starting from pure calcium carbonate, ammonium phosphate dibasic and magnesium oxide
Electric Field-Assisted Solid Phase Extraction: Study of Electrochromatographic Parameters with an Anionic Model Compound.
Orlando RM, et al.
Journal of the Brazilian Chemical Society, 26(2), 310-318 (2015)
Hydrothermal synthesis, structures and luminescent properties of nanocrystaline Ca8Gd2(PO4)6O2: Eu2+, Eu3+ phosphors.
Bharat L, et al.
Chemical Engineering Journal, 240, 179-186 (2014)