This is not a Certified Reference Material but an analytical standard therefore it is not ISO 17034 certified.
おすすめの製品
詳細
This Redox standard has a potential of 465 mV ±5 mV. It refers to the potential of the platinum electrode versus the Ag/AgCl reference electrode in 3M potassium chloride.
アプリケーション
Redox standard acts as a control standard rather than a calibration standard which controls the functionality of the sensing and reference electrodes.
特徴および利点
- Broad range of values
- Very high specifications (±5mV)
- Detailed safety data sheet (SDS) available
- Certified with proven verifiable accuracy and uncertainty of measurement
- Guaranteed stability throughout its entire shelf life
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
78855-BULK:
78855-VAR:
78855-500ML:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)