蒸気密度
13.6 (vs air)
蒸気圧
<1 mmHg ( 20 °C)
アッセイ
≥98.0% (GC)
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
bp
278 °C/15 mmHg (lit.)
mp
57-64 °C (lit.)
59-64 °C
アプリケーション
petroleum
フォーマット
neat
SMILES記法
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C28H58/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h3-28H2,1-2H3
InChI Key
ZYURHZPYMFLWSH-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
おすすめ製品
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
74684-1G:
74684-BULK:
74684-VAR:
74684-250MG:
Choose from one of the most recent versions:
この製品を見ている人はこちらもチェック