安全性情報
73074BC
Millipore
Assurance® GDS Vapor-Lock PCR Reagent
For use with Assurance® GDS
別名:
Mineral Oil for PCR Sample Prep
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116135
NACRES:
HA.03
製品73074BCは現在お客様の国では販売されていません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
製品名
GDS Vapor-Lock, BioControl, For use with GDS
品質水準
フォーム
liquid
使用法
sufficient for 30 tests
シェルフライフ
1‑5 yr
包装
vial of 1.2 mL
メーカー/製品名
BioControl Systems 73074-30
保管条件
room temperature (Tightly closed in a dry, cool, and well-ventilated place)
テクニック
PCR: suitable
colorless
アプリケーション
food and beverages
pathogen testing
適合性
for use with BioControl GDS
保管温度
room temp
関連するカテゴリー
詳細
GDS Vapor-Lock (or mineral oil) is a hydrophobic, low-viscosity PCR encapsulation barrier. It is compatible with the Assurance® GDS Rotor-Gene® Q (RGQ) thermocycler.
アプリケーション
GDS Vapor-Lock is intended for use with positive control samples only. It minimizes the potential for the release of the amplified DNA into the laboratory environment.
構成
One vial, 1.3 mL, sufficient for 30 tests
試験法
PCR
法的情報
Assurance is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
BioControl is a registered trademark of BioControl Systems, Inc.
Rotor-Gene is a registered trademark of Qiagen GmbH
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
437.0 °F - closed cup
引火点(℃)
225.00 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第四石油類
危険等級III
Jan Code
73074-30:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)