Merck
72671
Supelco
Ampoules 10ml
for color reference solutions
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122001
NACRES:
SB.54
詳細
ampules prescored; clear borosilicate type 1 glass
アプリケーション
The pre-scored 10 mL ampoules are used for colour reference solutions.
包装
tray with 189 ampules
以下による置換
製品番号
詳細
価格
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)