Merck
42174
Supelco
Ampoules 2ml
for color reference solutions
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 PKG
¥48,600
¥48,600
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 PKG
¥48,600
About This Item
UNSPSCコード:
41122001
NACRES:
NB.11
¥48,600
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
品質水準
直径× H
12 mm × 115.8 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
The pre-scored 2 mL ampoules are used for color reference solutions.
包装
bag with 549 ampoules
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)