Merck
71753
Sigma-Aldrich
ナトリウム2-メチル-2プロパンチオラート
technical, ≥90% (RT)
別名:
2-メチル-2-プロパンチオール ナトリウム塩, t-ブタンチオール ナトリウム塩, 硫化tert-ブチルナトリウム
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3)3CSNa
CAS番号:
分子量:
112.17
Beilstein:
3682306
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
グレード
technical
アッセイ
≥90% (RT)
SMILES記法
CC(C)(C)S[Na]
InChI
1S/C4H10S.Na/c1-4(2,3)5;/h5H,1-3H3;/q;+1/p-1
InChI Key
TUZFIWBNGKNFPW-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
その他情報
Salts of alkanethiols are versatile intermediates for the synthesis of various thiol esters and thio ethers. In contrast to the stenchy gaseous or liquid thiols, the salts are easy to handle solids.[1][2]
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
71753-BULK:
71753-10G:
71753-50G:
71753-INTR:
71753-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
P. Cogolli et al.
The Journal of Organic Chemistry, 44, 2636-2636 (1979)
R.D. Little et al.
Journal of the American Chemical Society, 100, 4607-4607 (1978)
Shih-Ching Chuang et al.
The Journal of organic chemistry, 72(17), 6447-6453 (2007-07-20)
In the field of open-cage fullerenes, there was a lack of a universal standard that could correlate and quantify the orifice size of open-cage fullerenes. One cannot compare the relative orifice size by simple comparison of the number of atoms
Exploration of 9-bromo [7] helicene reactivity.
Zadny J, et al.
Tetrahedron, 69(3), 6213-6218 (2013)