製品名
GDS Listeria monocytogenes Tq, Molecular-based PCR assay suitable for detection of Listeria monocytogenes
認証
PCR, Immunomagnetic Separation (IMS)
AOAC® (PTM)
Health Canada
MicroVal
品質水準
製品種目
Assurance GDS®
シェルフライフ
6‑12 mo.
包装
pkg of 100 tests
メーカー/製品名
BioControl Systems 71010-100
テクニック
PCR: suitable
アプリケーション
food and beverages
pathogen testing
適合性
BioControl GDS
for use with GDS Rotor-Gene
Listeria monocytogenes
保管温度
2-8°C
詳細
アプリケーション
特徴および利点
- Results in 24 hours for environmental samples and select foods.
- Single-step enrichment reduces handling time.
- Features innovative PickPen® immunomagnetic separation (IMS) for additional specificity and faster time to results.
- Simplified sample preparation does not require heating blocks or preparation of reagents.
- Proprietary Rotor-Gene® Q cycler is a rotory-based cycler that ensures uniform heating and cooling of all samples.
構成
- Listeria monocytogenes Amplification Tubes Tq (0.2 mL)
- Listeria Concentration Reagent
- Listeria Resuspension Buffer Tq
- Wash Solution
適合性
試験法
法的情報
以下の用途に設定されています
必要ですが提供されていません
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
最新バージョンのいずれかを選択してください:
資料
Assurance® GDS offers integrated solution for fast and accurate food pathogen detection in microbiology testing.