安全性情報
71010ATMBC
Millipore
Assurance® GDS Listeria monocytogenes Tq Kit for Automation
suitable for PCR testing in Food and Beverages applications
別名:
Nucleic acid amplification system
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
576 TESTS
¥899,000
¥899,000
Check Cart for Availability
詳細情報をリクエスト
サイズを選択してください
表示を変更する
576 TESTS
¥899,000
About This Item
UNSPSCコード:
41106302
NACRES:
NA.85
¥899,000
Check Cart for Availability
詳細情報をリクエスト
製品名
GDS Listeria monocytogenes Tq Automation Kit, BioControl, Molecular based PCR test for the detection of Listeria monocytogenes in food and environmental samples
認証
PCR, Immunomagnetic Separation (IMS)
AOAC® (PTM)
Health Canada
MicroVal
品質水準
製品種目
Assurance GDS®
シェルフライフ
6‑12 mo.
包装
pkg of 576 tests
メーカー/製品名
BioControl Systems 710010-576ATM
テクニック
PCR: suitable
アプリケーション
food and beverages
pathogen testing
適合性
BioControl GDS
for use with GDS Rotor-Gene
Listeria monocytogenes
保管温度
2-8°C
詳細
GDS Listeria monocytogenes Tq Automation Kit is an automated nucleic acid amplification system for the detection of Listeria monocytogenes in food and environmental samples. The proprietary PickPen® IMS-based sample preparation procedure quickly and effectively captures Listeria monocytogenes, separating the pathogen from inhibitory background materials and ensuring valid PCR reactions for all sample types, including challenging food and environmental samples. Assurance® GDS PCR technology provides two additional levels of specificity by using both highly specific primers and probes to ensure accurate detection of Listeria monocytogenes.
アプリケーション
GDS for Listeria monocytogenes Tq is an automated nucleic acid amplification system for the detection of Listeria monocytogenes in foods, ingredients, and environmental samples
特徴および利点
  • Results in 24 hours for environmental samples and select foods.
  • Single-step enrichment reduces handling time.
  • Validated for liquid milk, Mexican soft cheese, frankfurters, deli turkey, raw fish, raw green beans, stainless steel, rubber, concrete, plastic, among others.
  • Features innovative PickPen® immunomagnetic separation (IMS) for additional specificity and faster time to results.
  • Simplified sample prep does not require heating blocks or preparation of reagents
構成
Each 576ATM (for PPMX Automation) kit includes:
  • Listeria mono Amplification Tubes Tq (0.2 mL)
  • Listeria Concentration Reagent
For each 576ATM kit, the following are also necessary and should be ordered separately:
  • 61031BC Wash Solution Kit
  • 34745BC Listeria Resuspension Buffer Tq
試験法
PCR, Immunomagnetic Separation (IMS)
法的情報
AOAC is a registered trademark of AOAC International
Assurance is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Assurance GDS is a registered trademark of BioControl Systems, Inc.
PICKPEN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)