製品名
GDS E. coli O157:H7 Tq Automation Kit, BioControl, Molecular based PCR test for the detection of E. coli O157:H7 in food and environmental samples
認証
PCR, Immunomagnetic Separation (IMS)
AOAC® (OMA)
AOAC® (PTM)
Health Canada
MicroVal
品質水準
製品種目
Assurance GDS®
シェルフライフ
6‑12 mo.
包装
pkg of 576
メーカー/製品名
BioControl Systems 71007-576ATM
テクニック
PCR: suitable
アプリケーション
food and beverages
pathogen testing
適合性
BioControl GDS
for use with GDS Rotor-Gene
Escherichia coli (O157:H7)
保管温度
2-8°C
詳細
アプリケーション
特徴および利点
- Results available as fast as 8 hours for 25 g samples / 10 hours for composite 375 g samples
- Positive samples can be confirmed for stx genes in an additional 2 hours with GDS Shiga Toxin Genes (O157) assay (PN 71005BC).
- Validated for raw ground beef, raw beef trim, frozen finely textured beef, orange juice, apple juice, fresh vegetables, sprout process water, carcass cloths, among others
- Features innovative PickPen® immunomagnetic separation (IMS) for additional specificity and fast time to results
- Simplified sample prep does not require heating blocks or preparation of reagents
構成
- E. coli O157:H7 Amplification Tubes Tq (0.2 mL)
- O157 Concentration Reagent
For each 576ATM kit, the following are also necessary and should be ordered separately:
- 61031BC Wash Solution Kit
- 34724BC Resuspension Buffer Tq
試験法
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
最新バージョンのいずれかを選択してください:
アクティブなフィルタ