70061
1 of 10
Sigma-Aldrich
W4502
水
Supelco
TURB4000
濁度、4000 NTU 校正標準液- ホルマジン
WHAWB120205
Whatman® FTA™ カードテクノロジー
52738-U
Supelclean™ PSA SPEバルク包装
Millipore
77730
グラム染色キット
07672
N,N-ジエチル-p-フェニレンジアミン 硫酸塩
36232
Density Standard 1251 kg/m3
1.01262
84088
Sabouraud デキストロース寒天
1.02703
Copper
tablet
environmentalgeneral analytical
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
70061-1EA-R: 70061-BULK-R: 70061-VAR-R:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our 資料 section.