Merck
69727
Supelco
Hexahydrocurcumin
analytical standard
別名:
(RS)-5-Hydroxy-1,7-bis(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)-3-heptanone
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
10 MG
¥144,000
¥144,000
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
10 MG
¥144,000
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C21H26O6
CAS番号:
分子量:
374.43
Beilstein:
2486876
MDL番号:
UNSPSCコード:
85151701
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
¥144,000
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
グレード
analytical standard
品質水準
アッセイ
≥90.0% (HPLC)
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
food and beverages
フォーマット
neat
SMILES記法
O=C(CC(O)CCC1=CC(OC)=C(O)C=C1)CCC2=CC(OC)=C(O)C=C2
InChI
1S/C21H26O6/c1-26-20-11-14(5-9-18(20)24)3-7-16(22)13-17(23)8-4-15-6-10-19(25)21(12-15)27-2/h5-6,9-12,16,22,24-25H,3-4,7-8,13H2,1-2H3
InChI Key
RSAHICAPUYTWHW-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
包装
底の開いたガラス瓶内容物は内部に挿入され接着された円錐部に入っています。
その他情報
This compound is commonly found in plants of the genus: curcuma
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
424.4 °F
引火点(℃)
218 °C
適用法令
Jan Code
69727-BULK:
69727-VAR:
69727-10MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Gary N Asher et al.
Journal of clinical pharmacology, 57(2), 185-193 (2016-08-10)
Curcumin is poorly absorbed, which is interest in new preparations. However, little is known about variations in its pharmacokinetics and tissue bioavailability between formulations. In this randomized, crossover study we evaluated the relationship between steady-state plasma and rectal tissue curcuminoid
Javier Conde-Vancells et al.
Reproductive toxicology (Elmsford, N.Y.), 81, 220-228 (2018-08-14)
The assays in this study utilize mouse embryonic stem cells (mESCs) and zebrafish embryos to evaluate the potential developmental toxicity of industrial and pharmaceutical chemicals. A set of eleven chemicals of known mammalian in vivo teratogenicity were tested in the