組成
dipotassium hydrogen phosphate, 5 g/L
D(+)-glucose, 5 g/L
peptone, 7 g/L
sodium chloride, 30 g/L
最終pH
7.4±0.2 (25 °C)
アプリケーション
environmental
food and beverages
microbiology
適合性
nonselective for Citrobacter spp.
nonselective for Escherichia coli
nonselective for Klebsiella spp.
nonselective for Proteus spp.
nonselective for Salmonella spp.
nonselective for Shigella spp.
nonselective for coliforms
nonselective for enterobacteriaceae
WGK
WGK 3
Jan Code
69150-500G:
69150-BULK:
69150-VAR:
69150-100G:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)