Merck
68985
Supelco
4-tert-アミルフェノール
PESTANAL®, analytical standard
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C2H5C(CH3)2C6H4OH
CAS番号:
分子量:
164.24
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
analytical standard
品質水準
製品種目
PESTANAL®
アッセイ
≥98.0% (GC)
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
bp
255 °C (lit.)
mp
88-89 °C (lit.)
アプリケーション
environmental
フォーマット
neat
SMILES記法
CCC(C)(C)c1ccc(O)cc1
InChI
1S/C11H16O/c1-4-11(2,3)9-5-7-10(12)8-6-9/h5-8,12H,4H2,1-3H3
InChI Key
NRZWYNLTFLDQQX-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
4-tert-Amylphenol belongs to the class of alkylphenols (APs). APs are predominantly utilized in various agricultural and personal care products. 4-tert-amylphenol (4-TAP) is used in the manufacture of fragrances, de-emulsifying agents, and biocides. It is an endocrine-disrupting chemical and is regarded as a persistent toxic environmental contaminant.
アプリケーション
4-tert-Amylphenol may be used as an analytical reference standard for the determination of the analyte in environmental samples by chromatography-based techniques.
法的情報
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
CorrosionExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
保管分類コード
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
68985-VAR:
68985-BULK:
68985-100MG:
Choose from one of the most recent versions:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
以前この製品を購入いただいたことがある場合
文書ライブラリで、最近購入した製品の文書を検索できます。
文書ライブラリにアクセスする
Analysis of multiple endocrine disruptors in environmental waters via wide-spectrum solid-phase extraction and dual-polarity ionization LC-ion trap-MS/MS
Benijts T, et al.
Analytical Chemistry, 76(3), 704-711 (2004)
Development of a fabric phase sorptive extraction with high-performance liquid chromatography and ultraviolet detection method for the analysis of alkyl phenols in environmental samples
Kumar R, et al.
Journal of Separation Science, 38(18), 3228-3238 (2015)