製品種目
PESTANAL®
アッセイ
≥98.0% (HPLC)
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
組成
carbon content, 65.35%
hydrogen content, 5.79%
nitrogen content, 8.47%
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
agriculture
environmental
フォーマット
neat
SMILES記法
CC(C)(C)N(NC(=O)c1ccc(Cl)cc1)C(=O)c2ccccc2
InChI
1S/C18H19ClN2O2/c1-18(2,3)21(17(23)14-7-5-4-6-8-14)20-16(22)13-9-11-15(19)12-10-13/h4-12H,1-3H3,(H,20,22)
InChI Key
CNKHSLKYRMDDNQ-UHFFFAOYSA-N
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 2 - Skin Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
68535-BULK:
68535-25MG:
68535-VAR:
アクティブなフィルタ