Merck
68524
Supelco
4-(4-ヒドロキシフェニル)-2-ブタノン
analytical standard
別名:
Frambione, NSC 26515, ラズベリーケトン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
HOC6H4CH2CH2COCH3
CAS番号:
分子量:
164.20
Beilstein:
776080
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
85151701
PubChem Substance ID:
グレード
analytical standard
品質水準
アッセイ
≥98.5% (GC)
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
不純物
≤0.5% water
mp
81-85 °C (lit.)
アプリケーション
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
フォーマット
neat
SMILES記法
CC(=O)CCc1ccc(O)cc1
InChI
1S/C10H12O2/c1-8(11)2-3-9-4-6-10(12)7-5-9/h4-7,12H,2-3H2,1H3
InChI Key
NJGBTKGETPDVIK-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 2
Jan Code
68524-BULK:
68524-100MG:
68524-VAR:
Choose from one of the most recent versions:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
以前この製品を購入いただいたことがある場合
文書ライブラリで、最近購入した製品の文書を検索できます。
文書ライブラリにアクセスする
Meyliana Wulandari et al.
Analytical and bioanalytical chemistry, 407(3), 803-812 (2014-07-25)
This paper describes the synthesis of novel molecularly imprinted polymers (MIPs), prepared by a noncovalent imprinting approach, for cleanup and preconcentration of curcumin (CUR) and bisdemethoxycurcumin (BDMC) from medicinal herbal extracts and further analysis by high-performance liquid chromatography with fluorescence