Merck
68119
Supelco
プロピオン酸ブチル
analytical standard
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C2H5CO2(CH2)3CH3
CAS番号:
分子量:
130.18
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
85151701
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
analytical standard
品質水準
蒸気密度
4.5 (vs air)
アッセイ
≥97.0% (GC)
自己発火温度
799 °F
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
屈折率
n20/D 1.401 (lit.)
bp
145 °C/756 mmHg (lit.)
密度
0.875 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
フォーマット
neat
SMILES記法
CCCCOC(=O)CC
InChI
1S/C7H14O2/c1-3-5-6-9-7(8)4-2/h3-6H2,1-2H3
InChI Key
BTMVHUNTONAYDX-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
ピクトグラム
Flame
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Liq. 3
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
100.4 °F
引火点(℃)
38 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
68119-5ML:
68119-BULK:
68119-1ML:
68119-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)