Merck
68087
Supelco
ベンフルラリン
reference material
別名:
N-ブチル-2,6-ジニトロ-N-エチル-4-トリフルオロメチルアニリン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C13H16F3N3O4
CAS番号:
分子量:
335.28
Beilstein:
2821329
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
グレード
reference material
品質水準
アッセイ
≥98.0% (HPLC)
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CCCCN(CC)c1c(cc(cc1[N+]([O-])=O)C(F)(F)F)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C13H16F3N3O4/c1-3-5-6-17(4-2)12-10(18(20)21)7-9(13(14,15)16)8-11(12)19(22)23/h7-8H,3-6H2,1-2H3
InChI Key
SMDHCQAYESWHAE-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This reference material (RM) is produced and certified in accordance with ISO/IEC 17025. This RM is traceable to primary material from an NMI, e.g. NIST or NMIJ.
Certified content incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com
ピクトグラム
Environment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 2
PRTR
第二種指定化学物質
Jan Code
68087-100MG:
68087-VAR:
68087-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)