Merck
67373
Supelco
ジベンジルジスルフィド
analytical standard
別名:
ビス(フェニルメチル)ジスルフィド, 二硫化ベンジル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H5CH2SSCH2C6H5
CAS番号:
分子量:
246.39
Beilstein:
1110443
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
85151701
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
analytical standard
品質水準
アッセイ
≥98.5% (GC)
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
不純物
≤1.0% water
mp
69-72 °C (lit.)
アプリケーション
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
フォーマット
neat
SMILES記法
C(SSCc1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C14H14S2/c1-3-7-13(8-4-1)11-15-16-12-14-9-5-2-6-10-14/h1-10H,11-12H2
InChI Key
GVPWHKZIJBODOX-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Skin Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Jan Code
67373-BULK:
67373-100MG:
67373-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)