グレード
HPLC grade
品質水準
蒸気密度
2.9 (vs air)
蒸気圧
24.45 psi ( 55 °C)
6.83 psi ( 20 °C)
アッセイ
≥99.8% (GC)
フォーム
liquid
自己発火温度
1223 °F
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
含みます
~0.0025% amylene as stabilizer
expl. lim.
22 %
テクニック
HPLC: suitable
不純物
≤0.001% free acid (as HCl)
≤0.02% water
蒸発残留物質
≤0.001%
透過率
232 nm, ≥10%
240 nm, ≥50%
245 nm, ≥80%
260 nm, ≤98%
屈折率
n20/D 1.424 (lit.)
n20/D 1.424
bp
39.8-40 °C (lit.)
mp
−95 °C (lit.)
密度
1.325 g/mL at 25 °C (lit.)
溶媒強度ε(Al2O3)
0.42 (Lit.)
λ
1 cm path, H2O reference
UV吸収
λ: 232 nm Amax: 1.00
λ: 240 nm Amax: 0.31
λ: 245 nm Amax: 0.10
λ: 260 nm Amax: 0.01
保管温度
2-8°C
SMILES記法
ClCCl
InChI
1S/CH2Cl2/c2-1-3/h1H2
InChI Key
YMWUJEATGCHHMB-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
保管分類コード
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 2
引火点(°F)
does not flash
引火点(℃)
does not flash
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
66746-BULK:
66746-2.5L-C:
66746-BULK-C:
66746-6X1L:
66746-4X2.5L:
66746-2.5L:
66746-1L:
66746-1L-C:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
アクティブなフィルタ