Merck
66411
Sigma-Aldrich
Methylcyclohexanone
mixture of isomers, ≥98.0% (GC)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C7H12O
CAS番号:
分子量:
112.17
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
アッセイ
≥98.0% (GC)
組成
3-methylcyclohexanone, ~70%
4-methylcyclohexanone, ~30%
屈折率
n20/D 1.446
bp
167-169 °C (lit.)
密度
0.914 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES記法
CC1CCC(=O)CC1.CC2CCCC(=O)C2.CC3CCCCC3=O
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)