Merck
932140
Sigma-Aldrich
PXZ-DPS
≥97% (HPLC)
別名:
10,10′-(4,4′-Sulfonylbis(4,1-phenylene))bis(10H-phenoxazine)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C36H24N2O4S
CAS番号:
分子量:
580.65
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
NACRES:
NA.23
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
グレード
sublimed grade
品質水準
アッセイ
≥97% (HPLC)
energy gap
0.08 eV (delta EST)
詳細
2.8 eV (Eg: HOMO-LUMO gap)
損失
0.5% TGA, > 220 °C (weight loss)
溶解性
toluene: soluble
蛍光検出
λem 507 nm±10 nm (PL)
軌道エネルギー
HOMO - 5.59 eV 
LUMO - 2.79 eV 
関連するカテゴリー
アプリケーション
Dopant for Green TADF OLED, with a EQE of 17.5%.
PXZ-DPS can serve as an emitter or host material in OLEDs. Its unique molecular structure and photophysical properties contribute to efficient light emission and good device performance. It can be used as a donor material or incorporated in the active layer of organic photovoltaics (OPVs) devices. It can also be utilized in studies for the development of fluorescent chemosensors for detecting specific analytes or ions.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
932140-BULK:
932140-VAR:
932140-200MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Recent progress of green thermally activated delayed fluorescent emitters
Im Y, et al.
Journal of information display, 18, 101-117 (2017)
Efficient blue organic light-emitting diodes employing thermally activated delayed fluorescence.
Zhang Q, et al.
Nature Photonics, 8, 326-332 (2014)