Merck
62047
Supelco
Furfuryl methyl ether
analytical standard
別名:
2-(Methoxymethyl)furan, 2-Furylmethyl methyl ether, Methyl furfuryl ether, NSC 35554
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H8O2
CAS番号:
分子量:
112.13
Beilstein:
383598
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
グレード
analytical standard
品質水準
アッセイ
≥95.0% (GC)
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
アプリケーション
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
保管温度
2-8°C
InChI
1S/C6H8O2/c1-7-5-6-3-2-4-8-6/h2-4H,5H2,1H3
InChI Key
GANSPRKOWQQXPE-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.