物質
glass support
silica gel 60 matrix
品質水準
品質
with fluorescent indicator 254 nm
特徴
binder Organic Polymer
fluorescent indicator
包装
pkg of 50 plates
メーカー/製品名
Sigma-Aldrich
テクニック
thin layer chromatography (TLC): suitable
L × W
5 cm × 10 cm
層厚
250 μm
プレートL × W
5 cm × 10 cm
粒径
8.0-12.0 μm
ポアサイズ
60 Å medium pore diameter
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
a. Aquagel - pores are filled with water
b. Xerogel - by the process of evaporation, aqueous phase in the pores are removed
c. Aerogel - solvent removed by supercritical extraction[1]
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
60763-VAR:
60763-1EA:
60763-50EA:
60763-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
アクティブなフィルタ