グレード
ACS reagent
puriss. p.a.
アッセイ
≥99.0%
不純物
≤0.0005% total nitrogen (N)
pH
5.0-7.0 (25 °C, 1% in H2O)
mp
400 °C (dec.) (lit.)
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤30 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤10 mg/kg
微量陽イオン
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Na: ≤50 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
SMILES記法
[K+].[O-]Cl(=O)(=O)=O
InChI
1S/ClHO4.K/c2-1(3,4)5;/h(H,2,3,4,5);/q;+1/p-1
InChI Key
YLMGFJXSLBMXHK-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
その他情報
A -D suffix exists for administrative purposes only.
All -D packages are 100% the same product, same quality, same specification as the package sizes previously sold without a -D.
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Ox. Sol. 1
保管分類コード
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第1類:酸化性固体
過塩素酸塩類
危険等級I
第一種酸化性固体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
60441-1KG-F:
60441-VAR-F:
60441-250G-F-D:
60441-BULK-F:
60441-250G-F:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)