Merck
60386
Supelco
ヨウ素酸カリウム
reference material for titrimetry, certified by BAM, >99.5%
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
50 G
¥40,000
¥40,000
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
50 G
¥40,000
About This Item
化学式:
KIO3
CAS番号:
分子量:
214.00
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
¥40,000
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
グレード
reference material
品質水準
アッセイ
>99.5%
品質
certified by BAM
テクニック
titration: suitable
mp
560 °C (lit.)
密度
3.93 g/mL at 25 °C (lit.)
フォーマット
neat
SMILES記法
[K+].[O-]I(=O)=O
InChI
1S/HIO3.K/c2-1(3)4;/h(H,2,3,4);/q;+1/p-1
InChI Key
JLKDVMWYMMLWTI-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Potassium iodate is a volumetric standard manufactured under stringent conditions and measured with the highest possible precision. Its content determination and homogeneity assessment are performed by volumetric redox titration as the primary analysis method.
アプリケーション
It is used as an oxidimetric standard for the standardization of volumetric solutions in iodometric titrations.
特徴および利点
  • Available as a solid in a secure glass bottle to ensure its stability for the entire shelf life until opened.
  • High-purity material traceable to NIST SRM
  • High-quality standard offering accurate titer determinations
  • Accompanied by a certificate of analysis (CoA)
アナリシスノート
正確な濃度、使用期限、認証に関する詳細情報は、同梱の証明書および認証書に記載されています。含有量および使用期限はラベルに記載されています。
ピクトグラム
Flame over circleExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 2
保管分類コード
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 1
引火点(°F)
does not flash
引火点(℃)
does not flash
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
消防法
第1類:酸化性固体
よう素酸塩類
危険等級I
第一種酸化性固体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
60386-BULK-F:
60386-50G-F:4548173995359
60386-VAR-F:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
C Dryden et al.
Journal of perinatology : official journal of the California Perinatal Association, 27(5), 320-322 (2007-04-25)
Congenital thyrotoxicosis is a rare and potentially fatal illness. We report a case in a preterm infant delivered to a mother known to have autoimmune endocrine disease. Diagnosis was difficult because the infant's presenting symptoms and signs closely resembled congenital
Tatsuya Kawai et al.
Academic radiology, 18(6), 682-689 (2011-03-12)
Evaluation of contrast enhancement of pulmonary lesions with ground-glass attenuation (GGA) is difficult with conventional techniques but might be possible using contrast-mapping images (CMIs) obtained by dual-energy computed tomography. To address this issue, a phantom study was conducted, and this
Mohsen Zeeb et al.
Talanta, 78(2), 584-589 (2009-02-11)
In this work, an on-line system with vapor-phase generation (VPG) and Fourier transform infrared (FTIR) spectrometric detection has been developed as a direct and highly selective analytical technique for the assay of penicillamine (PA). Potassium iodate solution was injected into
Qimeng Li et al.
European journal of nutrition, 51(6), 685-691 (2011-09-23)
The aim of the present feeding trial with iodine was to assess pigs' growth performance and carcass characteristics, the iodine accumulation in tissues, and their influences on the thyroid hormones in plasma. Eighty pigs (33-115 kg body weight) were allotted
Qiang Ren et al.
Journal of trace elements in medicine and biology : organ of the Society for Minerals and Trace Elements (GMS), 22(1), 1-8 (2008-03-06)
Iodine deficiency disorders continue to be a severe problem in many parts of Central Asia, causing delayed mental development and cretinism in indigenous populations. In some areas, iodized salt has not succeeded in controlling this problem. In southern Xinjiang Province
質問
1–2/2 質問  
  1. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 回答
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      役に立ちましたか?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 回答
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf