Merck
603295
Supelco
カフェイン-13C3 溶液
99 atom % 13C, 1 mg/mL in methanol, drug standard
別名:
カフェイン-トリメチル-13C3 溶液
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
13C3C5H10N4O2
分子量:
197.17
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
drug standard
品質水準
同位体純度
99 atom % 13C
利用可能性
not available in Japan
濃度
1 mg/mL in methanol
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
single component solution
保管温度
−20°C
SMILES記法
[13CH3]N1C(=O)N([13CH3])c2ncn([13CH3])c2C1=O
InChI
1S/C8H10N4O2/c1-10-4-9-6-5(10)7(13)12(3)8(14)11(6)2/h4H,1-3H3/i1+1,2+1,3+1
InChI Key
RYYVLZVUVIJVGH-VMIGTVKRSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Caffeine-13C3 solution can be used as an internal standard for the analysis of contaminants of emerging concern (CECs)in the influent and effluent streams of wastewater treatment plants using liquid chromatographic technique coupled with high resolution mass spectrometry(LC-HRMS) and liquid chromatographic technique coupled with tandem mass spectrometry(LC-MS/MS).
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
ターゲットの組織
Eyes
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
49.5 °F - closed cup
引火点(℃)
9.7 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
アルコール類
危険等級II
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
603295-VAR:
603295-BULK:
603295-1ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Estimating removals of contaminants of emerging concern from wastewater treatment plants: The critical role of wastewater hydrodynamics
Baalbaki Z, et al.
Chemosphere, 178, 439-448 (2017)