Merck
55524
Supelco
1-Decen-3-ol
analytical standard
別名:
3-Hydroxy-1-decene
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3(CH2)6CH(OH)CH=CH2
CAS番号:
分子量:
156.27
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
85151701
PubChem Substance ID:
グレード
analytical standard
アッセイ
≥98.0% (GC)
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
屈折率
n20/D 1.444 (lit.)
n20/D 1.444
bp
214-217 °C (lit.)
密度
0.837 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
SMILES記法
CCCCCCCC(O)C=C
InChI
1S/C10H20O/c1-3-5-6-7-8-9-10(11)4-2/h4,10-11H,2-3,5-9H2,1H3
InChI Key
NSFWLHKFTGZFBP-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
引火点(°F)
197.0 °F - closed cup
引火点(℃)
91.67 °C - closed cup
適用法令
Jan Code
55524-BULK:
55524-VAR:
55524-1ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)