Merck
54300
Sigma-Aldrich
Silica gel Rubin drying bags
with indicator function, 4 TE, bag with ~120 g, crystalline
別名:
Drying bags with silicagel Rubin
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
11101527
形状
crystalline
品質
4 TE
bag with ~120 g
with indicator function
メーカー/製品名
Zeochem AG
粒径
1.0-3.0 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
活性:赤色、不活性:黄色、最大80°Cで再生
その他情報
A -D suffix exists for administrative purposes only.
All -D packages are 100% the same product, same quality, same specification as the package sizes previously sold without a -D.
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Inhalation
ターゲットの組織
Lungs
保管分類コード
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
nwg
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
54300-1KG-F:
54300-BULK-F:
54300-VAR-F:
54300-120G-BULK-F:
54300-1KG-BULK-F:
54300-120G-F:
54300-120G-F-D:
Choose from one of the most recent versions:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.