詳細
anionic
品質水準
品質
LiChropur™
ampule
包装
ampule of 25 mL
テクニック
ion pair chromatography: suitable
λ
in concentrate
UV吸収
λ: 210 nm Amax: 0.07
λ: 220 nm Amax: 0.04
λ: 230 nm Amax: 0.03
λ: 260 nm Amax: 0.01
λ: 500 nm Amax: 0.01
適合性
corresponds to standard for RP gradient test
corresponds to standard for filter test
SMILES記法
[Na+].CCCCCCS([O-])(=O)=O
InChI
1S/C6H14O3S.Na/c1-2-3-4-5-6-10(7,8)9;/h2-6H2,1H3,(H,7,8,9);/q;+1/p-1
InChI Key
QWSZRRAAFHGKCH-UHFFFAOYSA-M
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
52864-1EA-F:
52864-VAR-F:
52864-1AMP-F:
52864-BULK-F:
52864-6X1AMP-F:
この製品を見ている人はこちらもチェック