Merck
52441
Millipore
Enterococci ChromoSelect Broth
suitable for microbiology, NutriSelect® Plus
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41171606
NACRES:
NA.85
無菌性
non-sterile
品質水準
フォーム
powder
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
組成
chromogenic mixture, 0.04 g/L
peptone, special, 10 g/L
polysorbate 80, 2 g/L
sodium azide, 0.3 g/L
sodium chloride, 5 g/L
sodium hydrogen phosphate, 1.25 g/L
メーカー/製品名
NutriSelect® Plus
最終pH
7.5±0.2 (25 °C)
アプリケーション
bioburden testing
environmental
food and beverages
water monitoring
microbiology
保管温度
2-8°C
適合性
selective and differential for Enterococcus spp.
アプリケーション
水に存在する腸球菌の同定および鑑別に適した、HiCromeシリーズのブロスです。
調製ノート
Suspend 18.6 g (single strength) or 37.2 g (double strength) in 1 litre distilled water. Boil to dissolve the medium completely. Dispense as desired and sterilize by autoclaving at 1 bar pressure (121 °C) for 15 minutes.
その他情報
Medium for the assay of water for Enterococci[1][2]
脚注
We offer two media types: the superior granulated GranuCult® and the cost-efficient powdered NutriSelect® culture media, depending on your needs.
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
法的情報
GRANUCULT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NutriSelect is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
毒物及び劇物取締法
毒物
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
52441-500G-F:
52441-VAR-F:
52441-BULK-F:
52441-100G-F:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
M. Manafi, H,C. Lichstein
The Journal of Infectious Diseases, 67, 113-113 (1993)
A new medium for the detection of enterococci in water.
W LITSKY et al.
American journal of public health and the nation's health, 43(7), 873-879 (1953-07-01)