安全性情報
52424
Millipore
Potato Infusion Powder for Biotechnology and Microbiology
for Biotechnology and Microbiology
別名:
PI粉末
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
500 G
¥25,700
2.5 KG
¥101,000
¥25,700
出荷可能日2025年4月07日詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
500 G
¥25,700
2.5 KG
¥101,000
About This Item
UNSPSCコード:
41106212
NACRES:
NA.74
¥25,700
出荷可能日2025年4月07日詳細
バルクの問い合わせ
製品名
ポテトインフュージョン粉末, suitable for microbiology, Component of media such as Potato Dextrose Agar (PDA)
由来生物
potato
品質水準
無菌性
non-sterile
フォーム
powder
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
組成
amino-N, ≥2.0%
nitrogen content, ≥3.0%
保管条件
dry at room temperature
強熱残分
≤22%
損失
≤8.0% loss on drying
pH
5.0-7.0 (25 °C, 2% in H2O)
溶解性
H2O: 2%, clear to turbid (light yellow and light brown-yellow and light brown)
アプリケーション
microbiology
詳細
ポテトインフュージョン粉末は、ポテトデキストロース寒天培地(PDA)などのさまざまな培地の調製に使用されています。ポテトインフュージョン寒天培地には、細菌、真菌、酵母、カビの増殖に必要な必須栄養素を供給するポテトインフュージョン、牛肉エキス、動物組織のペプシン消化物が含まれています。
アプリケーション
ポテトインフュージョン粉末は、細菌、真菌、酵母、カビの大規模培養に使用されています。工業的発酵では、抗原およびワクチン調製用に高収量のバイオマスを作製できます。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
52424-BULK:
52424-VAR:
52424-2.5KG:
52424-500G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1