安全性情報
51869
Supelco
塩化セシウム 溶液
for flame atomic absorption spectrometry
別名:
Cesium chloride solution
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
ClCs
CAS番号:
分子量:
168.36
UNSPSCコード:
41116004
グレード
for flame atomic absorption spectrometry
品質水準
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
濃度
49.5-50.4 g/L CsCl in H2O
密度
1.031-1.041 g/mL at 20 °C
微量陽イオン
Al: ≤1 mg/kg
As: ≤1 mg/kg
Ba: ≤1 mg/kg
Bi: ≤1 mg/kg
Ca: ≤5 mg/kg
Cd: ≤1 mg/kg
Co: ≤1 mg/kg
Cr: ≤1 mg/kg
Cu: ≤1 mg/kg
Fe: ≤1 mg/kg
K: ≤5 mg/kg
Li: ≤1 mg/kg
Mg: ≤1 mg/kg
Mn: ≤1 mg/kg
Mo: ≤1 mg/kg
Na: ≤5 mg/kg
Ni: ≤1 mg/kg
Pb: ≤1 mg/kg
Sr: ≤1 mg/kg
Zn: ≤1 mg/kg
InChI
1S/ClH.Cs/h1H;/q;+1/p-1
InChI Key
AIYUHDOJVYHVIT-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
その他情報
this product will be discontinued, please find the alternative product here :
102039
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Repr. 2
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
51869-250ML:
51869-BULK:
51869-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)