Merck
219650
Millipore
Cesium Chloride, Molecular Biology Grade
Used for density gradient centrifugation. Commonly used for fractionation of nucleic acids, ribosomal subunits, proteins, glycoproteins, and viruses.
別名:
Cesium Chloride, Molecular Biology Grade
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
ClCs
CAS番号:
分子量:
168.36
UNSPSCコード:
12352302
NACRES:
NA.21
グレード
Molecular Biology
品質水準
アッセイ
≥99% (silver nitrate titration)
形状
crystalline solid
メーカー/製品名
Calbiochem®
保管条件
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
white
溶解性
water: 500 mg/mL
微量陽イオン
Pb: ≤0.01%
その他の活性
DNases, RNases, proteases, none detected
輸送温度
ambient
保管温度
10-30°C
InChI
1S/ClH.Cs/h1H;/q;+1/p-1
InChI Key
AIYUHDOJVYHVIT-UHFFFAOYSA-M
詳細
Used for density gradient centrifugation. Commonly used for fractionation of nucleic acids, ribosomal subunits, proteins, glycoproteins, and viruses. Absorbance: (3 M, H2O, 260 nm): ≤0.1; (3 M, H2O, 280 nm): ≤0.02.
警告
Toxicity: Standard Handling (A)
法的情報
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Repr. 2
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
219650-500GM:
219650-100GM:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 2
1 of 2